Anhídrido 4-bromoftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 48 EUR
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
Anhídrido 4-bromoftalico 98%
Anhídrido 4-bromoftalico
Formula: C₈H₃BrO₃
Pto. Ebullición: 301 °C
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191323
Núm. CAS: 86-90-8