4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR451175-5G OR451175-1G
APOSOR451175-5GEA 786 EUR
APOSOR451175-5G APOSOR451175-1G
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone
Formula: C₁₁H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03841260
Núm. CAS: 898790-60-8