2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-2-methyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-Boc-2-methyl-DL-proline
OR451178-1G OR451178-250MG OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA 98.6 EUR
APOSOR451178-1G APOSOR451178-250MG APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.28 g/mol
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095494
Núm. CAS: 203869-80-1