3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451185-1G
OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA
198
EUR
APOSOR451185-1G
APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ MW: 220,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06410530 Núm. CAS: 145602-87-5 |