2,6-Dicloro-4-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 84.1 EUR
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dicloro-4-nitroanísol 98%
2,6-Dicloro-4-nitroanísol
Formula: C₇H₅Cl₂NO₃
Pto. de fusión: 97…100 °C
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061129
Núm. CAS: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III