2-Bromo-4-iodoanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 30.6 EUR
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Bromo-4-iodoanísol
2-Bromo-4-iodoanísol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312.9304 g/mol
Pto. de fusión: 89…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425935
Núm. CAS: 182056-39-9