(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Cpg-OH·DCHA
OR451205-1G OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA 97.3 EUR
APOSOR451205-1G APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663437
Núm. CAS: 109183-72-4