(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 0 EUR
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849816
Núm. CAS: 474707-30-7