3-Bromo-4-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45124-25G
APOSOR45124-25GEA 104 EUR
APOSOR45124-25G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formula: C5H3BrN2O2
MW: 202,99 g/mol
Pto. de fusión: 66…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03085767
Núm. CAS: 89364-04-5