O-Benzyl-DL-serine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-OBzl-Ser-OH, H-DL-Ser(Bzl)-OH
OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-25GEA 249 EUR
APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021724
Núm. CAS: 5445-44-3
UN: 1728
ADR: 8 II