N,N-Dimetilglicina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29 EUR
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimetilglicina 97%
N,N-Dimetilglicina
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. de fusión: 178…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004283
Núm. CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8