1,4-Butanoditiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 65.4 EUR
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanoditiol
1,4-Butanoditiol
Formula: C₄H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Densidad: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004906
Núm. CAS: 1191-08-8