1,9-Nonanoditiol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,9-Dimercaptononane
OR451302-1G OR451302-25G OR451302-5G
APOSOR451302-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451302-1G APOSOR451302-25G APOSOR451302-5G
1,9-Nonanoditiol 95+%
1,9-Nonanoditiol
Formula: C₉H₂₀S₂
MW: 192,39 g/mol
Pto. Ebullición: 284 °C
Densidad: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004914
Núm. CAS: 3489-28-9
UN: 3334
ADR: 9,III