(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR451304-25G
OR451304-500G
APOSOR451304-25GEA
128
EUR
APOSOR451304-25G
APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Formula:
C₆H₈N₂S Pto. Ebullición: 105…110 °C Densidad: 1,142 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00053160 Núm. CAS: 35250-53-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |