1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 125 EUR
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, grado técnico
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formula: C₇H₁₀
Pto. Ebullición: 114…115 °C
Densidad: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001538
Núm. CAS: 4313-57-9
UN: 3295
ADR: 3,II