3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 116 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formula: C₉H₁₂BrN
Pto. Ebullición: 172…173 °C
Pto. de fusión: 34,5…39.3 °C
Densidad: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015476
Núm. CAS: 82842-52-2