3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 180 EUR
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formula: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Pto. Ebullición: 185…188 °C
Densidad: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014990
Núm. CAS: 4335-90-4