(±)-4-Fenil-2-butanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 163 EUR
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Fenil-2-butanol 98%
(±)-4-Fenil-2-butanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 132 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044349
Núm. CAS: 2344-70-9