Ácido (2-metoxifenoxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 265 EUR
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
Ácido (2-metoxifenoxi)acético 98%
Ácido (2-metoxifenoxi)acético
Formula: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014352
Núm. CAS: 1878-85-9