6-Fenilhexan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Phenylhexanol
OR451311-10G OR451311-1G OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA 346 EUR
APOSOR451311-10G APOSOR451311-1G APOSOR451311-5G
6-Fenilhexan-1-ol 98%
6-Fenilhexan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014063
Núm. CAS: 2430-16-2