1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451315-100G OR451315-25G
APOSOR451315-100GEA 358 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formula: C₇H₇ClN₂
Pto. de fusión: 169…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031933
Núm. CAS: 17281-59-3