2,6-Dimetiltiofenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451316-100G
OR451316-25G
OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA
365
EUR
APOSOR451316-100G
APOSOR451316-25G
APOSOR451316-5G
2,6-Dimetiltiofenol 95+%
2,6-Dimetiltiofenol
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 122 °C Densidad: 1,038 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010021 Núm. CAS: 118-72-9 UN: 3334 ADR: 9,III |