Furfuryl methyl sulphide 97+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.5 EUR
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formula: C₆H₈OS
Pto. Ebullición: 64…65 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009604
Núm. CAS: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR