1,6-Hexanoditiol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,6-Dimercaptohexane
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 87 EUR
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanoditiol 97+%
1,6-Hexanoditiol
Formula: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004910
Núm. CAS: 1191-43-1
UN: 3334
ADR: 9,III