Cloruro de difeniliodonio
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 0 EUR
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Cloruro de difeniliodonio
Cloruro de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀ClI
Pto. de fusión: 233…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011909
Núm. CAS: 1483-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III