1-Cloro-6-iodohexano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451323-25G OR451323-5G OR451323-100G
APOSOR451323-25GEA 56.7 EUR
APOSOR451323-25G APOSOR451323-5G APOSOR451323-100G
1-Cloro-6-iodohexano 95%
1-Cloro-6-iodohexano
Formula: C₆H₁₂ClI
Pto. Ebullición: 110 °C
Densidad: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039417
Núm. CAS: 34683-73-3