2-Feniletanotiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451326-100G
OR451326-250G
OR451326-25G
OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA
192
EUR
APOSOR451326-100G
APOSOR451326-250G
APOSOR451326-25G
APOSOR451326-500G
2-Feniletanotiol 95%
2-Feniletanotiol
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 217…218 °C Densidad: 1,032 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004891 Núm. CAS: 4410-99-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...