4-(Aliloxi)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 227 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Aliloxi)benzaldehído 97%
4-(Aliloxi)benzaldehído
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 150…152 °C
Densidad: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014133
Núm. CAS: 40663-68-1