Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 48 EUR
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Pto. Ebullición: 99…100 °C
Densidad: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051786
Núm. CAS: 42783-78-8