o-Toluamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451329-25G OR451329-100G
APOSOR451329-25GEA 23.2 EUR
APOSOR451329-25G APOSOR451329-100G
o-Toluamida 98%
o-Toluamida
Formula: C₈H₉NO
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007982
Núm. CAS: 527-85-5