2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Formula: C₈H₆S₄
MW: 230,38 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066333
Núm. CAS: 6911-51-9