Ácido 3,5-dibromosalicílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 80 EUR
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
Ácido 3,5-dibromosalicílico
Ácido 3,5-dibromosalicílico
Formula: C₇H₄Br₂O₃
Pto. de fusión: 223…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002441
Núm. CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9