(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451406-1G OR451406-5G
APOSOR451406-1GEA 33.5 EUR
APOSOR451406-1G APOSOR451406-5G
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419599
Núm. CAS: 180741-44-0