1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 197 EUR
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03423394
Núm. CAS: 51355-88-5