1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 58 EUR
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840950
Núm. CAS: 21666-68-2