4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClNO
MW: 201.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035504
Núm. CAS: 6321-11-5