1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR451418-1G OR451418-5G
APOSOR451418-1GEA 34.8 EUR
APOSOR451418-1G APOSOR451418-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04968842
Núm. CAS: 925200-47-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR