5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formula: C₉H₈BrClN₂
MW: 259.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457010
Núm. CAS: 297760-76-0