4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 116 EUR
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11696453
Núm. CAS: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III