3-Methoxy-5-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451426-1G OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA 116 EUR
APOSOR451426-1G APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01103799
Núm. CAS: 586-10-7