Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR451428-1G
OR451428-25G
OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA
261
EUR
APOSOR451428-1G
APOSOR451428-25G
APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04969151 Núm. CAS: 1001499-93-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |