3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 203 EUR
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₄H₈ClN₃
MW: 133,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16613948
Núm. CAS: 113140-10-6