1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR451433-1G OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA 348 EUR
APOSOR451433-1G APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318922
Núm. CAS: 34217-60-2
UN: 2735
ADR: 8,III