5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451434-1G
OR451434-25G
OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA
26.1
EUR
APOSOR451434-1G
APOSOR451434-25G
APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₄H₄ClN₃O₂ MW: 161,55 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15146532 Núm. CAS: 351990-69-7 |