4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 23.2 EUR
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419804
Núm. CAS: 1001519-36-3