4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR451436-1G
OR451436-25G
OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA
161
EUR
APOSOR451436-1G
APOSOR451436-25G
APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula:
C₆H₇BrN₂O MW: 203,04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419806 Núm. CAS: 1001519-37-4 |