(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451438-1G OR451438-5G
APOSOR451438-1GEA 109 EUR
APOSOR451438-1G APOSOR451438-5G
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₅H₄N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969694
Núm. CAS: 1006956-03-1