(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451442-1G OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR451442-1G APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂ClNS
MW: 213,73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03306023
Núm. CAS: 849776-43-8