3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 65.4 EUR
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12548034
Núm. CAS: 1284220-47-8