Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 212 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₈ClNO₃
MW: 189,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702898
Núm. CAS: 1177292-31-7